Print…
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(N,N-Dimethylamino)pyridine-5-carboxylic acid
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 161 EUR
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07357408
Número CAS: 82846-28-4