Print…
4-Chlorophthalide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951873-10G OR951873-1G OR951873-5G
APOSOR951873-10GEA 339 EUR
APOSOR951873-10G APOSOR951873-1G APOSOR951873-5G
4-Chlorophthalide 96%
4-Chlorophthalide
Fórmula: C₈H₅ClO₂
Peso Molecular: 168.5800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01718133
Número CAS: 52010-22-7