Print…
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951828-1G OR951828-250MG
APOSOR951828-1GEA 111 EUR
APOSOR951828-1G APOSOR951828-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11226918
Número CAS: 878197-68-3