2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951747-1G
OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA
364
EUR
APOSOR951747-1G
APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16495889 Número CAS: 57276-65-0 |