Print…
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951731-1G OR951731-5G
APOSOR951731-1GEA 46.4 EUR
APOSOR951731-1G APOSOR951731-5G
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664470
Número CAS: 24621-73-6