Print…
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951707-1G OR951707-250MG
APOSOR951707-1GEA 647 EUR
APOSOR951707-1G APOSOR951707-250MG
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14636712
Número CAS: 15001-71-5