Print…
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-isopropylpyridine
OR951694-1G OR951694-5G
APOSOR951694-1GEA 91.5 EUR
APOSOR951694-1G APOSOR951694-5G
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
6-Isopropylpyridin-2-amine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743891
Número CAS: 78177-12-5