Print…
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951681-1G OR951681-5G
APOSOR951681-1GEA 66.7 EUR
APOSOR951681-1G APOSOR951681-5G
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100993
Número CAS: 13691-22-0