Print…
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951625-25G OR951625-5G
APOSOR951625-25GEA 0 EUR
APOSOR951625-25G APOSOR951625-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772900
Número CAS: 32863-32-4