Print…
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951579-100G OR951579-25G
APOSOR951579-100GEA 319 EUR
APOSOR951579-100G APOSOR951579-25G
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C5H4ClNO2S
Densidade: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03452747
Número CAS: 16133-25-8
UN: 3265
ADR: 8,II