Print…
Ethyl 3-aminopicolinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-aminopicolinate, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
OR951533-10G OR951533-5G
APOSOR951533-10GEA 88.6 EUR
APOSOR951533-10G APOSOR951533-5G
Ethyl 3-aminopicolinate 98%
Ethyl-3-aminopicolinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.1800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661294
Número CAS: 27507-15-9