Print…
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951497-1G OR951497-5G
APOSOR951497-1GEA 0 EUR
APOSOR951497-1G APOSOR951497-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02598966
Número CAS: 6487-86-1