Print…
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951470-1G OR951470-250MG
APOSOR951470-1GEA 252 EUR
APOSOR951470-1G APOSOR951470-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.1772 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566765
Número CAS: 917364-11-5