Print…
2-Pyrimidineacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951464-1G OR951464-250MG OR951464-5G
APOSOR951464-1GEA 0 EUR
APOSOR951464-1G APOSOR951464-250MG APOSOR951464-5G
2-Pyrimidineacetic acid 98%
2-Pyrimidineacetic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04973302
Número CAS: 66621-73-6