2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951453-1G
OR951453-5G
OR951453-250MG
OR951453-500MG
APOSOR951453-1GEA
91.5
EUR
APOSOR951453-1G
APOSOR951453-5G
APOSOR951453-250MG
APOSOR951453-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₃NO Peso Molecular: 175.23 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00229868 Número CAS: 5351-07-5 |