3-Benzylamino-1-propanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951436-100G
OR951436-25G
OR951436-5G
APOSOR951436-100GEA
0
EUR
APOSOR951436-100G
APOSOR951436-25G
APOSOR951436-5G
3-Benzylamino-1-propanol 96%
3-Benzylamino-1-propanol
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020622 Número CAS: 4720-29-0 |