Print…
3-Benzylamino-1-propanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951436-100G OR951436-25G OR951436-5G
APOSOR951436-100GEA 0 EUR
APOSOR951436-100G APOSOR951436-25G APOSOR951436-5G
3-Benzylamino-1-propanol 96%
3-Benzylamino-1-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020622
Número CAS: 4720-29-0