Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951387-1G
OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA
56.7
EUR
APOSOR951387-1G
APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Fórmula:
C₁₁H₁₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08692534 Número CAS: 177478-49-8 |