Print…
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951273-25G OR951273-5G
APOSOR951273-25GEA 420 EUR
APOSOR951273-25G APOSOR951273-5G
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067113
Número CAS: 19131-99-8