Print…
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Propionylpyridine
OR951266-1G OR951266-5G
APOSOR951266-1GEA 119 EUR
APOSOR951266-1G APOSOR951266-5G
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one
Fórmula: C₈H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023486
Número CAS: 3238-55-9