Print…
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951175-1G OR951175-5G
APOSOR951175-1GEA 194 EUR
APOSOR951175-1G APOSOR951175-5G
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463165
Número CAS: 25141-58-6