Print…
4-Methylphenethyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951094-1G OR951094-5G
APOSOR951094-1GEA 0 EUR
APOSOR951094-1G APOSOR951094-5G
4-Methylphenethyl bromide 97%
4-Methylphenethyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁Br
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050368
Número CAS: 6529-51-7