Print…
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR951075-1G OR951075-25G OR951075-5G
APOSOR951075-1GEA 21.9 EUR
APOSOR951075-1G APOSOR951075-25G APOSOR951075-5G
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02257373
Número CAS: 6574-95-4