3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951031-1G
OR951031-250MG
APOSOR951031-1GEA
282
EUR
APOSOR951031-1G
APOSOR951031-250MG
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₂O Peso Molecular: 176.2151 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16495891 Número CAS: 785760-03-4 |