Print…
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951019-1G OR951019-5G
APOSOR951019-1GEA 0 EUR
APOSOR951019-1G APOSOR951019-5G
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) 98%
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424746
Número CAS: 37779-49-0