Print…
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
OR951015-1G OR951015-5G
APOSOR951015-1GEA 139 EUR
APOSOR951015-1G APOSOR951015-5G
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Fórmula: C₁₃H₁₃NO
Peso Molecular: 199.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044816
Número CAS: 25115-74-6