Print…
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951012-1G OR951012-250MG
APOSOR951012-1GEA 435 EUR
APOSOR951012-1G APOSOR951012-250MG
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09043034
Número CAS: 58228-89-0