Print…
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 348 EUR
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Fórmula: C₆H₁₃ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09032953
Número CAS: 29882-07-3