Print…
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
OR951001-1G OR951001-25G OR951001-5G
APOSOR951001-1GEA 132 EUR
APOSOR951001-1G APOSOR951001-25G APOSOR951001-5G
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044670
Número CAS: 938-95-4