Print…
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950987-1G OR950987-5G
APOSOR950987-1GEA 0 EUR
APOSOR950987-1G APOSOR950987-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01931912
Número CAS: 7309-52-6