Print…
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl pyrimidine-5-carboxylate
OR950934-25G OR950934-5G
APOSOR950934-25GEA 310 EUR
APOSOR950934-25G APOSOR950934-5G
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094043
Número CAS: 40929-50-8