Print…
3-Amino-1-adamantanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Aminoadamantan-1-ol
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 24.8 EUR
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Fórmula: C₁₀H₁₇NO
Peso Molecular: 167.25 g/mol
Ponto de Fusão: 263…269 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01821204
Número CAS: 702-82-9