Print…
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950533-1G OR950533-5G
APOSOR950533-1GEA 62.5 EUR
APOSOR950533-1G APOSOR950533-5G
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258116
Número CAS: 37631-92-8