Print…
Diisopropyl fumarate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR950492-1G OR950492-5G
APOSOR950492-1GEA 21.9 EUR
APOSOR950492-1G APOSOR950492-5G
Diisopropyl fumarate 98%
Diisopropyl fumarate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00545172
Número CAS: 7283-70-7