Print…
Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950450-1G OR950450-250MG
APOSOR950450-1GEA 63.8 EUR
APOSOR950450-1G APOSOR950450-250MG
Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10569624
Número CAS: 19406-00-9