Print…
3-Nitro-2,6-lutidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dimethyl-3-nitropyridine, 3-Nitro-2,6-lutidine
OR9504-25G OR9504-5G OR9504-100G
APOSOR9504-25GEA 74.1 EUR
APOSOR9504-25G APOSOR9504-5G APOSOR9504-100G
3-Nitro-2,6-lutidine
3-Nitro-2,6-lutidine
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 26…31 °C
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023503
Número CAS: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III