Print…
Ethyl 2-amino-4-methylpentanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950312-100G OR950312-25G
APOSOR950312-100GEA 261 EUR
APOSOR950312-100G APOSOR950312-25G
Ethyl 2-amino-4-methylpentanoate 95%
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate
Fórmula: C₈H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00987966
Número CAS: 2899-43-6