Print…
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950160-25G OR950160-100G OR950160-500G OR950160-5G
APOSOR950160-25GEA 116 EUR
APOSOR950160-25G APOSOR950160-100G APOSOR950160-500G APOSOR950160-5G
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004480
Número CAS: 78-66-0