Print…
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-5-methylopyridine-3-boronic acid, 6-Bromo-5-methyl-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Bromo-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9501-1G OR9501-5G OR9501-25G
APOSOR9501-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9501-1G APOSOR9501-5G APOSOR9501-25G
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₇BBrNO₂
Peso Molecular: 215.84 g/mol
Ponto de Fusão: 238…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08274468
Número CAS: 1003043-34-2