Print…
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, (6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9500-1G OR9500-5G OR9500-25G
APOSOR9500-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9500-1G APOSOR9500-5G APOSOR9500-25G
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₇BClNO₂
Peso Molecular: 171.39 g/mol
Ponto de Fusão: 180…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411564
Número CAS: 1003043-40-0