Print…
N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR949865-1G OR949865-5G
APOSOR949865-1GEA 87 EUR
APOSOR949865-1G APOSOR949865-5G
N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
N-Methylpiperidine-4-carboxamide
Fórmula: C₇H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411316
Número CAS: 1903-69-1