Print…
(2-Methoxyethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Phenylethyl methyll ether, Methyl Phenethyl ether
OR949664-25G OR949664-500G
APOSOR949664-25GEA 132 EUR
APOSOR949664-25G APOSOR949664-500G
(2-Methoxyethyl)benzene 95%
(2-Methoxyethyl)benzene
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025912
Número CAS: 3558-60-9