Print…
methyl cyclobutanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR949536-1G OR949536-5G
APOSOR949536-1GEA 0 EUR
APOSOR949536-1G APOSOR949536-5G
methyl cyclobutanecarboxylate 95%
methyl cyclobutanecarboxylate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00095142
Número CAS: 765-85-5