Print…
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 647 EUR
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690249
Número CAS: 859850-79-6