Print…
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9495-100G OR9495-25G OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA 264 EUR
APOSOR9495-100G APOSOR9495-25G APOSOR9495-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Fórmula: C₃₁H₃₂N₂O₇
Ponto de Fusão: 151 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010113
Número CAS: 40615-39-2