Print…
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4'-Chloro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
OR9494-1G OR9494-250MG
APOSOR9494-1GEA 39.3 EUR
APOSOR9494-1G APOSOR9494-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Fórmula: C₉H₉ClO₃S
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202209
Número CAS: 24437-48-7