Print…
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic acid
OR9493-1G OR9493-5G OR9493-25G
APOSOR9493-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9493-1G APOSOR9493-5G APOSOR9493-25G
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06656270
Número CAS: 1003042-59-8