Print…
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BClO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06656269
Número CAS: 1150114-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III