Print…
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G OR9489-5G OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9489-1G APOSOR9489-5G APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₂
Peso Molecular: 136.95 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03428528
Número CAS: 173999-18-3