Print…
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
OR9487-1G OR9487-25G OR9487-5G OR9487-250MG
APOSOR9487-1GEA 43.7 EUR
APOSOR9487-1G APOSOR9487-25G APOSOR9487-5G APOSOR9487-250MG
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Peso Molecular: 186.40 g/mol
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095046
Número CAS: 915201-07-9