Print…
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR9483-100G OR9483-25G OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA 87 EUR
APOSOR9483-100G APOSOR9483-25G APOSOR9483-5G
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Peso Molecular: 245.51 g/mol
Ponto de ebulição: 253 °C
Densidade: 1.572 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041255
Número CAS: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 2920
ADR: 8+3 II